Learn More
Fenbufen, MedChemExpress
Código de producto. 16458636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1138
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Fenbufen (CL-82204) is an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), with analgetic and antipyretic effects. Fenbufen has potent activity in a variety of animal model, including carageenin edema, UV erythema and adjuvant arthritis. Fenbufen has inhibitory activities against COX-1 and COX-2 with IC50s of 3.9 μM and 8.1 μM, respectively. Fenbufen is a caspases (caspase-1, 3, 4, 5, 9) inhibitor.
Fenbufen (CL-82204) is an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), with analgetic and antipyretic effects. Fenbufen has potent activity in a variety of animal model, including carageenin edema, UV erythema and adjuvant arthritis. Fenbufen has inhibitory activities against COX-1 and COX-2 with IC50s of 3.9 μM and 8.1 μM, respectively. Fenbufen is a caspases (caspase-1, 3, 4, 5, 9) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbufen
CAS 36330-85-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo CL-82204
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (196.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 254.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Porcentaje de pureza 98.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.