Learn More
Fenbufen, LoGiCal
Código de producto. 30462282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462282 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462282 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0918.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbufen
CAS 36330-85-5
Nombres de analitos o componentes Fenbufen
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, gamma-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-(4-fenilfenil)butanoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 254.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254,0943 g/mol