Learn More
Éster isopropílico de fenbufeno, Mikromol™
Código de producto. 30051603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051603 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051603 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0918.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de fenbufeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbufen Isopropyl Ester
CAS 2725579-21-3
Nombres de analitos o componentes Fenbufen Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fenbufen Isopropyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20O3/c1-14(2)22-19(21)13-12-18(20)17-10-8-16(9-11-17)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-oxo-4-(4-fenilfenil)butanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 296.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1412 g/mol