Learn More
Éster etílico de fenbufeno, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de fenbufeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenbufen Ethyl Ester |
| CAS | 1230-54-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenbufen Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H18 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Fenbufen Ethyl Ester, gamma-oxo-[1,1'-Biphenyl]-4-butanoic acid ethyl ester, Propionic acid, 3-(4-biphenylylcarbonyl)-, ethyl ester (7CI), Ethyl 4-(4-phenylphenyl)-4-oxobutyrate, Ethyl gamma-oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O3/c1-2-21-18(20)13-12-17(19)16-10-8-15(9-11-16)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-oxo-4-(4-fenilfenil)butanoato de etilo |
| Mostrar más |