Learn More
Fenbuconazol, TRC
Código de producto. 30136919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136919 50 mg 50 miligramos
17974415 10 mg 10 miligramos
17924465 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24680050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114369-43-6
Fórmula molecular C19 H17 Cl N4
Peso molecular (g/mol) 336.82
Sinónimo α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-phenyl-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile, 4-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)butyronitrile, AG 4452, Fenbuconazole, Fenethanil, Indar, Indar 5, RH 7592
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-2-fenil-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetilo)butanonitrilo
SMILES Clc1ccc(CCC(Cn2cncn2)(C#N)c3ccccc3)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbuconazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15H,10-11,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1142