Learn More
Fenbuconazol-lactona A R-9129, TRC
Código de producto. 30455111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455111 10 mg 10 miligramos
30453003 1 mg 1 miligramo
30452034 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76772510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146887-37-8
Fórmula molecular C19H16ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 353.8
Sinónimo Fenbuconazole-lactone A R-9129, trans-5-(4-Chlorophenyl)dihydro-3-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2(3H)-furanone, rel-(3R,5S)-5-(4-Chlorophenyl)dihydro-3-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2(3H)-furanone
Nombre IUPAC (3S,5R)-5-(4-clorofenil)-3-fenil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)oxolán-2-una
SMILES Clc1ccc(cc1)[C@H]2C[C@](Cn3cncn3)(C(=O)O2)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S,5R)-3-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-5-(4-chlorophenyl)-3-phenyldihydrofuran-2(3H)-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16ClN3O2/c20-16-8-6-14(7-9-16)17-10-19(18(24)25-17,11-23-13-21-12-22-23)15-4-2-1-3-5-15/h1-9,12-13,17H,10-11H2/t17-,19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.0931