Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenbuconazole |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 114369-43-6 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 126.5°C |
| Sinónimo | rac-(2R)-4-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)butanenitrile |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 335.8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |