Learn More
Fenbuconazol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenbuconazole (phenyl D5) |
| CAS | 1398066-06-2 |
| Fórmula molecular | C19 2H5 H12 Cl N4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Fenbuconazole (phenyl D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15H,10-11,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCc2ccc(Cl)cc2)(Cn3cncn3)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)butanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 341.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.1456 |