Learn More
(±)-fenbuconazol-d5 (fenil-d5), CDN
Código de producto. 30325459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30325459 0.01 g 0.01 g
30312561 0.005 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325459 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND73880.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbuconazole (phenyl D5)
CAS 1398066-06-2
Fórmula molecular C19 2H5 H12 Cl N4
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Fenbuconazole (phenyl D5)
Fórmula InChI InChI=1 S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15 H,10-11,13H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(CCc2ccc(Cl)cc2)(Cn3cncn3)C#N
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)butanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 341.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1456 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity