Learn More
Fenbuconazol D5 (fenil D5) 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30326234 1 mL
1 options
Código de producto. 30326234 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA13448510AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbuconazole (phenyl D5)
CAS 1398066-06-2
Disolvente o matriz Acetone
Fórmula molecular C19 2H5 H12 Cl N4
Cantidad 1 mL
Sinónimo Fenbuconazole (phenyl D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15H,10-11,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCc2ccc(Cl)cc2)(Cn3cncn3)C#N
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)butanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 341.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1456 g/mol