Learn More
Sulfóxido de fenbendazol (oxfendazol), Mikromol™
Descripción
Sulfóxido de fenbendazol (oxfendazol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxfendazole |
| CAS | 53716-50-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxfendazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H13 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[5-(bencenosulfinil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo |
| Mostrar más |