Learn More
Fenbendazol Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30402554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402554 50 mg -
30391466 10 mg 10 miligramos
30395346 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24679050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53716-50-0
Fórmula molecular C15 H13 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 315.35
Sinónimo Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
Nombre IUPAC metil-[5-(benzenosulfinil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxfendazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0678