Learn More
Fenbendazol Sulfona, TRC
Código de producto. 17932375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17932375 25 mg 25 miligramos
17913875 10 mg 10 miligramos
17913415 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24677025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54029-20-8
Fórmula molecular C15 H13 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 331.35
Sinónimo Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone
Nombre IUPAC metil-[5-(benzenosulfonil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbendazole Sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0627
Porcentaje de pureza >95%