Learn More
Fenbendazol Sulfona, TRC
Código de producto. 17913875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17913875 10 mg 10 miligramos
17913415 5 mg 5 miligramos
17932375 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17913875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24677010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54029-20-8
Fórmula molecular C15 H13 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 331.35
Sinónimo Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone
Nombre IUPAC metil-[5-(benzenosulfonil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbendazole Sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0627
Porcentaje de pureza >95%