Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenbendazole |
| CAS | 43210-67-9 |
| % máx. CAS | 1 |
| Beilstein | 759077 |
| Color | Incolora |
| Sinónimo | Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate |
| Peso molecular (g/mol) | 299.35 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |