Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenbendazol
Código de producto. 15862524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15862524 25 g 25 g
15872524 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15862524 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462470250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 43210-67-9 | C15H13N3O2S | 299.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43210-67-9
Fórmula molecular C15H13N3O2S
Peso molecular (g/mol) 299.35
Clave InChI HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC metil N-[6-(fenilsulfanil)-1H-1,3-benzodiazol-2-il]carbamato
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbendazole
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.35