Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenazaquin |
| CAS | 120928-09-8 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.16 g/cm3 |
| Beilstein | 8331263 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 80.5°C |
| Punto de ebullición | 307°C (Decomposition) |
| Sinónimo | 4-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether |
| Peso molecular (g/mol) | 306.40 g/mol |
| Mostrar más |