Learn More
Sulfóxido de fenamifos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenamiphos-sulfoxide |
| CAS | 31972-43-7 |
| Fórmula molecular | C13 H22 N O4 P S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phosphoramidic acid, N-(1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl ester, Phosphoramidic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl ester (9CI), Phosphoramidic acid, isopropyl-, ethyl 4-(ethylsulfinyl)-m-tolyl ester (8CI), Bay 68138 sulfoxide, Fenamiphos sulfoxide, O-Ethyl O-[4-(methylsulfinyl)-m-tolyl]isopropylphosphoramidate, Fenamiphos-sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22NO4PS/c1-6-17-19(15,14-10(2)3)18-12-7-8-13(20(5)16)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[etoxi-(3-metil-4-metilsulfinilfenoxi)fosforil]propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 319.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.1007 |