Learn More
Fenaminstrobin (mezcla E/Z), TRC
Código de producto. 30392738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392738 5 mg 5 miligramos
30402982 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2456005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353736-75-1
Fórmula molecular C21H21Cl2N3O3
Peso molecular (g/mol) 434.32
Sinónimo (αe)-2-[[[(E)-[(2E)-3-(2,6-Dichlorophenyl)-1-Methyl-2-Propen-1-Ylidene]Amino]Oxy]Methyl]-α-(Methoxyimino)-N-Methylbenzeneacetamide
SMILES C(C(NC)=O)(=NOC)C1=C(CO/N=C(/C=C/C2=C(Cl)C=CC=C2Cl)\C)C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenaminstrobin (E/Z Mixture)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21Cl2N3O3/c1-14(11-12-17-18(22)9-6-10-19(17)23)25-29-13-15-7-4-5-8-16(15)20(26-28-3)21(27)24-2/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,24,27)/b12-11+,25-14-,26-20?