Learn More
Fenaminostrobina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326967 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326967 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13409000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenaminostrobin
CAS 366815-39-6
Nombres de analitos o componentes Fenaminostrobin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H21 Cl2 N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzeneacetamide, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(2,6-dichlorophenyl)-1-methyl-2-propenylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxyimino)-N-methyl-, (αE)- (9CI), Diclofenoxystrobin, Fenaminostrobin, Fenaminstrobin, Xiwojunan, Benzeneacetamide, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(2,6-dichlorophenyl)-1-methyl-2-propen-1-ylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxyimino)-N-methyl-, (αE)-
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21Cl2N3O3/c1-14(11-12-17-18(22)9-6-10-19(17)23)25-29-13-15-7-4-5-8-16(15)20(26-28-3)21(27)24-2/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,24,27)/b12-11+,25-14+,26-20+
SMILES CNC(=O)\C(=N\OC)\c1ccccc1CO\N=C(/C)\C=C\c2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC (2E)-2-[2-[[(E)-[(E)-4-(2,6-diclorofenil)but-3-en-2-ilideno]amino]oximetil]fenil]-2-metoxiimino-N-metilacetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 434.3157
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.096 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.