Learn More
Fenaminostrobina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenaminostrobin |
| CAS | 366815-39-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenaminostrobin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C21 H21 Cl2 N3 O3 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzeneacetamide, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(2,6-dichlorophenyl)-1-methyl-2-propenylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxyimino)-N-methyl-, (αE)- (9CI), Diclofenoxystrobin, Fenaminostrobin, Fenaminstrobin, Xiwojunan, Benzeneacetamide, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(2,6-dichlorophenyl)-1-methyl-2-propen-1-ylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxyimino)-N-methyl-, (αE)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21Cl2N3O3/c1-14(11-12-17-18(22)9-6-10-19(17)23)25-29-13-15-7-4-5-8-16(15)20(26-28-3)21(27)24-2/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,24,27)/b12-11+,25-14+,26-20+ |
| SMILES | CNC(=O)\C(=N\OC)\c1ccccc1CO\N=C(/C)\C=C\c2c(Cl)cccc2Cl |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?