Learn More
Metabolito de fenamidona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Fenamidone Metabolite RPA 405862 |
| CAS | 153969-11-0 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Fenamidone Metabolite, Fenamidone Metabolite RPA 405862, 5-Methyl-5-phenyl-3-(phenylamino)-2,4-imidazolidinedione (ACI), 2,4-Imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl-3-(phenylamino)- (9CI, ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15N3O2/c1-16(12-8-4-2-5-9-12)14(20)19(15(21)17-16)18-13-10-6-3-7-11-13/h2-11,18H,1H3,(H,17,21) |
| SMILES | CC1(NC(=O)N(Nc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-anilino-5-metil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 281.309 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.116 |