Learn More
Notrax MD-X Ramp System™ hembra para las series Cushion Ease™ y SafetyStance™
Descripción
- Los biseles de alta resistencia de 552 MD Extended Safety Ramp System™ Nitrile son compatibles con ambos intervalos personalizados, CushionEase™ y SafetyStance™
- Los biseles tienen 15 cm de ancho y 91 cm de largo y se han diseñado para facilitar el acceso y la salida de la alfombrilla para cosas como carros
- Su compuesto de caucho de nitrilo al 100 % también garantiza la resistencia de estos biseles a la mayoría de los aceites, lo que los hace perfectos para aplicaciones de mayor resistencia
- Está disponible en negro y amarillo, que cumplen con el código OSHA 1910-144
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 91 cm |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 15 cm |