Descripción
Montaje y desmontaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas. El diseño de rosca proporciona un cierre seguro que —evita la contaminación. Cumple con la norma ISO-594-1 y ISO Normas 594-2
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin DEHP; sin ftalatos; RoHS; FDA |
| Cantidad de embalaje | 25/Pk. |
| Conexión | Rosca Luer hembra |
| Material (sello) | Policarbonato |