Learn More
Value Plastics Adaptadores de rosca Luer hembra a rosca UNF, rectos
Código de producto. 30053983 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
1/4-28 Sellado Inferior UNF(M)
1/4-28 UNF(macho)
10-32 UNF(macho)
Conexión:
Luer hembra con hexágono de 1/4 in
Luer hembra con hexágono de 5/16 in
Material (sello):
Nailon
Policarbonato
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca Conexión Material (sello) Tamaño de la unidad
30053983 1/4-28 UNF(macho) Luer hembra con hexágono de 5/16 in Polipropileno paquete de 25
30053201 1/4-28 Sellado Inferior UNF(M) Luer hembra con hexágono de 5/16 in Polipropileno paquete de 25
30053683 10-32 UNF(macho) Luer hembra con hexágono de 1/4 in Nailon paquete de 25
30054148 1/4-28 Sellado Inferior UNF(M) Luer hembra con hexágono de 5/16 in Nailon paquete de 25
30053992 1/4-28 UNF(macho) Luer hembra con hexágono de 5/16 in Nailon paquete de 25
30054264 1/4-28 UNF(macho) Luer hembra con hexágono de 5/16 in Policarbonato paquete de 25
30054098 10-32 UNF(macho) Luer hembra con hexágono de 1/4 in Policarbonato paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30053983 Proveedor Value Plastics N.º de proveedor SFTLL6005
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los accesorios Luer permiten una conexión sencilla pero segura
Montaje y desmontaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas. El diseño de rosca proporciona un cierre seguro que —evita la contaminación. Cumple con la norma ISO-594-1 y ISO Normas 594-2
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP
Cantidad de embalaje 25/Pk.
Conexión Luer hembra con hexágono de 5/16 in
Tamaño de rosca 1/4-28 UNF(macho)
Material (sello) Polipropileno