Descripción
Los accesorios Luer permiten una conexión mediante cierre giratorio sencilla pero segura. Ideal para tapar el sistema de transferencia de fluidos. El diseño de rosca proporciona un cierre seguro que —evita la contaminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin DEHP; sin ftalatos; RoHS |
| Cantidad de embalaje | 25/Pk. |
| Conexión | Rosca Luer hembra, tapa |
| Material (sello) | Nailon blanco |