Learn More
Colder Products Company Luer hembra sin género MicroCNX Conector
Código de producto. 30968691
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Policarbonato
Código de producto. Material
30968691 Policarbonato
1 options
Código de producto. 30968691 Proveedor Colder Products Company N.º de proveedor CNX170LFHT
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
MicroCNX™ Los conectores son los únicos microconectores asépticos que proporcionan un método simple y eficiente de conectar tubos para conjuntos de biofabricación de formato pequeño.
  • El MicroCNX La línea de conectores está diseñada específicamente para las desafiantes condiciones de transferencia de medios biológicos en aplicaciones de bioprocesamiento, terapia celular y terapia genética.
  • El conector viene en una variedad de tamaños de tubos; una opción de conexión luer para crear una conexión cerrada y estéril en una conexión luer existente; y la versión ULT es ideal para conjuntos de casetes de congelación criogénica o conexión a tubos de PVC.
  • Acabado: Blanco moldeado
  • Rango de presión: hasta 43,5 psi, 3 bar
  • Flotación libre
  • Rango de temperatura: 34 °F a 104 °F (°1 C a 40 °C)
  • Opciones de sello: Silicona, curada con platino, USP Clase VI, ADCF
  • Sin válvula
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Policarbonato
Esterilidad No estéril
Color Blanco, azul
Tipo de producto Conector