Learn More
Value Plastics Conector Luer hembra a conector de púa serie 500
Código de producto. 30053447 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conexión:
Conector hembra Luer x espiga para manguera
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Conexión Tamaño de la unidad
30053447 Conector hembra Luer x espiga para manguera paquete de 25
1 options
Código de producto. 30053447 Proveedor Value Plastics N.º de proveedor FTLLSB0136005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.85€
    19.34€ / paquete de 25
    Ahorro 4.51€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Conos Luer que están construidos para cumplir ISO Normas 594-1 y 594-2
Los bloqueos giratorios minimizan la torsión y el enroscamiento de los tubos durante el posicionamiento. Los sellos de cono cónico son confiables y sencillos. Facilitar configuraciones de un solo uso que minimicen el tiempo de inactividad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP
Conexión Conector hembra Luer x espiga para manguera
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.