Learn More
Masterflex™ Luer hembra de 1/8 pulgadas. Tubo semirrígido de perfil bajo
Código de producto. 15329775
Cambiar vista
Click to view available options
25/paq.
Código de producto.
15329775 25/paq.
1 options
Código de producto. 15329775 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4550816
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos
  • Cole-Parmer le ofrece una gran variedad de adaptadores dentados luer para satisfacer todas sus necesidades.
  • Manguera dentada estándar para su uso con tubos flexibles.
  • Manguera dentada con orificio liso para reducir la turbulencia de flujo y el riesgo de contaminación de la línea.
  • Manguera dentada de gran calibre para una mejor trayectoria de flujo de líquido.
  • Mangueras dentadas de perfil bajo para usar con tubos semirrígidos como nailon, polietileno y polipropileno.
  • Estos conectores se fabrican conforme a las normas ISO 594-1 y se inspeccionan para asegurar que estén libres de contaminantes y sean totalmente trazables.
  • Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
  • Elija entre una amplia gama de tamaños, de 1,52 a 6,35 mm (de 1⁄16 a 1⁄4 pulgadas) con una gran variedad de opciones de conexión.
  • Se venden en paquetes de 25.
Especificaciones
Material Polipropileno
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tipo de producto Conexión Luer hembra