Learn More
Felodipine, MedChemExpress
Código de producto. 16464327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464327 50 mg 50 miligramos
16428448 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0309
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Felodipine, a dihydropyridine, is a potent, vasoselective calcium channel antagonist. Felodipine lowers blood pressure (BP) by selective action on vascular smooth muscle, especially in the resistance vessels. Felodipine, an anti-hypertensive agent, induces autophagy. Felodipine can cross the blood-brain barrier.
Felodipine, a dihydropyridine, is a potent, vasoselective calcium channel antagonist. Felodipine lowers blood pressure (BP) by selective action on vascular smooth muscle, especially in the resistance vessels. Felodipine, an anti-hypertensive agent, induces autophagy. Felodipine can cross the blood-brain barrier.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Felodipine
CAS 72509-76-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19Cl2NO4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (260.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OCC
Peso molecular (g/mol) 384.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.25
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation