Learn More
Felodipino, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Felodipine |
| CAS | 72509-76-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Felodipine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H19 Cl2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, (RS)-Felodipine, Agon, Feloday, Felodipine, Flodil, H 154/82, Hydac, Munobal, Plendil, Prevex, Splendil, dl-Felodipine, (+/-)-Felodipine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC)C |
| Mostrar más |