Learn More
(±)-felodipino-d3 (2,3-diclorofenil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Felodipine-D3 (2,3-dichlorophenyl-4,5,6-D3) |
| CAS | 1219795-30-8 |
| Fórmula molecular | C18 D3 H16 Cl2 N O4 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | O5-Ethyl O3-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl-4,5,6-d3)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine-d3, Felodipine-D3 (2,3-dichlorophenyl-4,5,6-D3), 4-(2,3-Dichlorophenyl-4,5,6-d3)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, (±)-Felodipine-d3 (2,3-dichlorophenyl-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21 H,5H2,1-4H3/i6D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(C2C(=C(C)NC(=C2C(=O)OCC)C)C(=O)OC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 5-O-etilo 3-O-metil 4-(2,3-dicloro-4,5,6-trideuteriofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 387.2723 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.0879 g/mol |
| Mostrar más |