Learn More
Fellutamida B (mezcla de diastereómeros, >80%), TRC
Código de producto. 30401859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401859 0.5 mg
30394817 5 mg
30388983 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1380000.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138752-26-8
Fórmula molecular C27H49N5O7
Peso molecular (g/mol) 555.71
Sinónimo N2-[(3R)-3-Hydroxy-1-oxododecyl]-L-asparaginyl-N1-(1-formyl-3-methylbutyl)-L-glutamamide, (2S)-2-((S)-4-Amino-2-((R)-3-hydroxydodecanamido)-4-oxobutanamido)-N1-(4-methyl-1-oxopentan-2-yl)pentanediamide
Nombre IUPAC (2S)-[[(2S)-4-amino-2-[[(3R)-3-hidroxidodecanoil]amino]-4-oxobutanoil]amino]-N-(4-metil-1-oxopentan-2-il)pentanediamida
SMILES CCCCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fellutamide B (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H49N5O7/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-20(34)15-25(37)31-22(16-24(29)36)27(39)32-21(12-13-23(28)35)26(38)30-19(17-33)14-18(2)3/h17-22,34H,4-16H2,1-3H3,(H2,28,35)(H2,29,36)(H,30,38)(H,31,37)(H,32,39)/t19?,20-,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.3632