Learn More
Felbinac, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Felbinac |
| CAS | 5728-52-9 |
| Fórmula molecular | C14 H12 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Felbinac, (Biphenyl-4-yl)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(4-fenilfenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 212.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0837 |