Learn More
Felbinac, Mikromol™
Código de producto. 18000960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18000960 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18000960 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3501.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Felbinac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Felbinac
CAS 5728-52-9
Nombres de analitos o componentes Felbinac
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Felbinac, (Biphenyl-4-yl)acetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fenilfenil)acético
Peso molecular (g/mol) 212.24
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0837 g/mol