Learn More
Éster metílico de felbinac, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de felbinac
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Felbinac Methyl Ester |
| CAS | 59793-29-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Felbinac Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H14 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, Acetic acid, (4-biphenylyl)-, methyl ester (7CI), (Biphenyl-4-yl)acetic acid methyl ester, Methyl 4-biphenylylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2/c1-17-15(16)11-12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-fenilfenil)acetato de metilo |
| Mostrar más |