Learn More
Felbinac, MedChemExpress
Description
Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Felbinac |
| CAS | 5728-52-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H12O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Biphenylacetic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (471.16 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 212.24 |
| Show More |