Learn More
Éster isopropílico de felbinac, Mikromol™
Código de producto. 18081050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18081050 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18081050 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3501.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de felbinac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Felbinac Isopropyl Ester
CAS 1286423-88-8
Nombres de analitos o componentes Felbinac Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Felbinac Isopropyl Ester, [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18O2/c1-13(2)19-17(18)12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,13H,12H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(4-fenilfenil)acetato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 254.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1307 g/mol