Learn More
Éster etílico de felbinac, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de felbinac
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Felbinac Ethyl Ester |
| CAS | 14062-23-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Felbinac Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H16 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid ethyl ester, 4-Biphenylacetic acid, ethyl ester (8CI), Acetic acid, (4-biphenylyl)-, ethyl ester (7CI), Diatec, Ethyl 4-biphenylylacetate, Ethyl p-biphenylylacetate, Felbinac ethyl ester, LM 001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O2/c1-2-18-16(17)12-13-8-10-15(11-9-13)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-fenilfenil)acetato de etilo |
| Mostrar más |