Learn More
Felbamato, TRC
Código de producto. 30008661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008661 25 mg 25 miligramos
30006751 250 mg 250 miligramos
18090410 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF23100025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25451-15-4
Fórmula molecular C11 H14 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 238.24
Sinónimo Felbamate
Nombre IUPAC (3-carbamoiloxi-2-fenilpropilo) carbamato
SMILES NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Felbamate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0954
Porcentaje de pureza >95%