Learn More
Felbamate, MedChemExpress
Código de producto. 16444277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444277 50 mg 50 miligramos
16488156 100 mg 100 miligramos
16438388 10 mg 10 miligramos
16431396 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16444277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0184
MedChemExpress Felbamate (W-554) is a potent nonsedative anticonvulsant whose clinical effect may be related to the inhibition of N-methyl-D-aspartate (NMDA).
Felbamate (W-554) is a potent nonsedative anticonvulsant whose clinical effect may be related to the inhibition of N-methyl-D-aspartate (NMDA).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Felbamate
Forma física Solid
CAS 25451-15-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14N2O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo W-554 ADD-03055
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.74 mM)
SMILES NC(OCC(C1=CC=CC=C1)COC(N)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 238.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.24
Porcentaje de pureza 98.1%