Learn More
Felbamato-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Felbamate-d4 |
| CAS | 106817-52-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 H10 D4 N2 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Felbamate-d4, Felbamyl-d4, Felbatol-d4, Taloxa-d4, CTK8F9733, ADD-03055-d4, W-554-d4, 2-Phenyl-1,3-propanedioldicarbamate-d4, Carbamic Acid 2-Phenyltrimethylene-d4 Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(OC(=O)N)C(c1ccccc1)C([2H])([2H])OC(=O)N |
| Peso molecular (g/mol) | 242.267 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1205 |
| Mostrar más |