Learn More
Fedratinib, MedChemExpress
Descripción
Fedratinib (TG-101348) is a potent, selective, ATP-competitive and orally active JAK2 inhibitor with IC50s of 3 nM for both JAK2 and JAK2V617F kinase. Fedratinib shows 35- and 334-fold selectivity over JAK1 and JAK3, respectively. Fedratinib induces cancer cell apoptosis and has the potential for myeloproliferative disorders research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fedratinib |
| CAS | 936091-26-8 |
| Color | Light Nude |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H36N6O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | TG-101348 SAR 302503 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (238.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)OCCN4CCCC4)=NC=C2C)=C1)(NC(C)(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 524.68 |
| Mostrar más |