Learn More
Fedovapagon, MedChemExpress
Código de producto. 16496238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496238 10 mg 10 miligramos
16472367 50 mg 50 miligramos
16428837 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14887
MedChemExpress Fedovapagon is a selective vasopressin V2 receptor (V2R) agonist with an EC50 of 24 nM, which is being developed for the treatment of nocturia.
Fedovapagon is a selective vasopressin V2 receptor (V2R) agonist with an EC50 of 24 nM, which is being developed for the treatment of nocturia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fedovapagon
CAS 347887-36-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H34N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo VA106483
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (270.22 mM)
SMILES CC1=C(CNC(N2CCC[C@]2(C(N(C)C)=O)[H])=O)C=CC(C(N3CCCCC4=C3C=CC=C4)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 462.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.58
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation