Learn More
Globe Scientific Contenedor de recolección de heces
Código de producto. 31922633 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31922633 500/Cs. paquete de 500
1 options
Código de producto. 31922633 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 109120L
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Globe Scientific Inc. Contenedor de recolección fecal con tapa de presión y cuchara adjunta
  • El tubo de tapa de rosca está hecho de polipropileno opaco
  • Los tubos son autoportantes y cuentan con una parte inferior cónica con falda
  • La etiqueta de identificación adjunta simplifica el proceso de identificación de la muestra
  • La tapa de presión contiene una cuchara adjunta para la recogida de muestras
Especificaciones
Color Natural
Descripción Tapa y cuchara de polipropileno
Diámetro (métrico) 25 mm
Incluye Cuchara adjunta, ID Label
Cantidad 500/Cs.
Volumen (métrico) 30 mL
Altura (métrico) 90 mm