Learn More
Febuxostat, TRC
Código de producto. 30004978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004978 50 mg 50 miligramos
30005316 10 mg 10 miligramos
30006538 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF22900050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144060-53-7
Fórmula molecular C16 H16 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 316.37
Sinónimo 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, FBX, Febugood, Feburic, Febutaz, Febuxostat, TEI 6720, TMX 67, Uloric, Zurig
Nombre IUPAC ácido 2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febuxostat
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.0882
Porcentaje de pureza >95%