Learn More
Tocris Bioscience™ Febuxostat
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18075102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18075102 50 mg 50 miligramos
18024992 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18075102 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4427/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Xanthine oxidase inhibitor
Non-purine inhibitor of xanthine oxidase (Ki = 1.2 nM). Binds to a channel leading to the enzyme active site; obstructs substrate binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144060-53-7
Fórmula molecular C16H16N2O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febuxostat
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.37
Pureza >99%
Peso molecular 316.38