Learn More
Isómero de febuxostato n-butilo, TRC
Código de producto. 30179812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179812 10 mg 10 miligramos
30179949 100 mg 100 miligramos
30180376 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF22903510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1657014-33-9
Fórmula molecular C16H16N2O3S
Peso molecular (g/mol) 316.37
Sinónimo 2-(4-Butoxy-3-cyanophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid
SMILES OC(C(SC(C1=CC(C#N)=C(OCCCC)C=C1)=N2)=C2C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febuxostat n-Butyl Isomer
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-3-4-7-21-13-6-5-11(8-12(13)9-17)15-18-10(2)14(22-15)16(19)20/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.0882