Learn More
Febuxostat, Mikromol™
Código de producto. 18090850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18090850 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18090850 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3552.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Febuxostat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febuxostat
CAS 144060-53-7
Nombres de analitos o componentes Febuxostat
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H16 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, FBX, Febugood, Feburic, Febutaz, Febuxostat, TEI 6720, TMX 67, Uloric, Zurig
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 316.37
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316,0882 g/mol