Learn More
Febuxostat, MedChemExpress
Código de producto. 16476426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476426 100 mg 100 miligramos
16442157 50 mg 50 miligramos
16426018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14268
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Febuxostat (TEI 6720) is a potent, selective and non-purine xanthine oxidase (XO) inhibitor with a Ki value of 0.6 nM. Febuxostat has the potential for the research of hyperuricemia and gout.
Febuxostat (TEI 6720) is a potent, selective and non-purine xanthine oxidase (XO) inhibitor with a Ki value of 0.6 nM. Febuxostat has the potential for the research of hyperuricemia and gout.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febuxostat
CAS 144060-53-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N2O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo TEI 6720 TMX 67
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (158.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(COC1=CC=C(C=C1C#N)C2=NC(C)=C(S2)C(O)=O)C
Peso molecular (g/mol) 316.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.37
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death