Learn More
Éster etílico del isómero isopropílico de febuxostat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Febuxostat Isopropyl Isomer Ethyl Ester |
| CAS | 144060-84-4 |
| Fórmula molecular | C17H18N2O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 2-(3-Cyano-4-isopropoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| SMILES | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OC(C)C)c(c2)C#N |
| Peso molecular (g/mol) | 330.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1038 |